PHR2091
Nicotinamide Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Methylnicotinamide chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.[n+]1(cc(ccc1)\C(=N\[H])\[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)