P57506-M
Piridina
reagent grade, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
12.4 %
Impurezze
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
P. eboll.
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ligand-Modulated Nuclearity and Geometry in Nickel(II) Hydrazone Complexes: From Mononuclear Complexes to Acetato- and/or Phenoxido-Bridged Clusters.: Research on the use of pyridine and its derivatives to control the nuclearity and coordination geometry in nickel(II) complexes, which is crucial for designing metal-organic frameworks and catalytic sites (Vrdoljak et al., 2023).
- Non-palindromic (C^C^D) gold(III) pincer complexes are not accessible by intramolecular oxidative addition of biphenylenes - an experimental and quantum chemical study.: A study examining the limitations of pyridine-containing ligands in stabilizing reactive gold(III) complexes, providing insights into the electronic properties and stability challenges (Feuerstein & Breher, 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?