P3653
Fenolo
~99%
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
~99%
Temp. autoaccensione
1319 °F
contiene
~0.15% H3PO2 as antioxidant
Limite di esplosione
8.6 %
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?