P3000000
Probenecid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido p-(dipropilsulfamoil)benzoico
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
probenecid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC22A11(55867) , SLC22A6(9356) , SLC22A8(9376)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)