Documenti fondamentali
NIST2235
Bismuth for thermal analysis
NIST® SRM® 2235
Scegli un formato
1.5 G
531,00 €
531,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.5 G
531,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
531,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
lumps
Confezionamento
pkg of 1.5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in calibrating differential scanning calorimeters, differential thermal analyzers, and similar instruments. A unit of SRM 2235 consists of 1.5 g of high purity bismuth in the form of shot with diameters of about 1 mm. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2235_cert
SRM 2235_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bismuth (Bi)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)