F0290000
Flutrimazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flutrimazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
QHMWCHQXCUNUAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)