CRMUFCLU
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
according to ASTM® D92
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)