CCW4102
M-Chromogenic Coliform Broth in Tubes
Selective and differential medium for the detection and enumeration of coliforms and E.coli in water samples by MF technique, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
M-CCB
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
liquid
Durata
9 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
chromogenic β GLU substrate, 0.20 g/L
chromogenic Salmon GAL subt, 0.20 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
peptone, 3.00 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
L-tryptophan, 1.00 g/L
Confezionamento
box of 50 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
2 mL filling volume
Volume provetta
3 mL
Colore
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Escherichia spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?