C1905000
Chlorpropamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpropamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)