Documenti fondamentali
C1037
Supelco
Carbamazepine solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
drug standard
Saggio
≥98%
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)