BCR290
2,3,3′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR290
BCR290
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Effect of sediment contact and uptake mechanisms on accumulation of three chlorinated hydrocarbons in the midge, Chironomus riparius.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(5), 790-797 (1990-05-01)
Journal of chromatography. A, 1548, 1-9 (2018-03-21)
Porous materials have great prospective applications for solid-phase microextraction (SPME) technology because of their large specific surface area and pore volume. In this study, a hierarchical porous carbon (HPC) was synthesized by simple hydrothermal reaction and potassium hydroxide (KOH) activation