Documenti fondamentali
90570
Sigma-Aldrich
Triethyl(trifluoromethyl)silane
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.27
Beilstein:
4242161
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
P. ebollizione
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Altre note
Reagent used for fluoride-induced nucleophilic trifluoromethylations. The higher boiling point of this comp. allows reactions at higher temperatures than with the tri-methyl analogue[1][2]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H. Urata et al.
Tetrahedron Letters, 32, 91-91 (1991)
G.P. Stahly et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2873-2873 (1989)