Documenti
82791
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical, ≥90% (RT)
Sinonimo/i:
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N·HBr·Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.82
Beilstein:
3690144
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (RT)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Altre note
Convenient and easy to measure brominating agent
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W.P. Reeves et al.
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)