Documenti fondamentali
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Beilstein:
2414132
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
Punto di fusione
116-119 °C
118-120 °C
Stringa SMILE
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Altre note
Sales restrictions may apply
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)