Documenti fondamentali
81640
Sigma-Aldrich
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
Sinonimo/i:
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.51
Beilstein:
2062850
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Attività ottica
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
148-150 °C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)