77065
Etobenzanid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2′,3′-Dichloro-4-ethoxymethoxybenzanilide, N-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
carbon content, 55.36-57.62%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
ICWUMLXQKFTJMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?