69259
Yeast Peptone 7 (micro-agglomerated)
suitable for microbiology, pH 5.5-6.5
Sinonimo/i:
Peptone from yeast No. 7, Peptone from yeast No. 7, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Livello qualitativo
Forma fisica
(Micro-agglomerated)
Durata
61 mo.
Confezionamento
pkg of 500 g
Condizioni di stoccaggio
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-6.5
Solubilità
water: soluble at 20 °C
applicazioni
microbiology
Componenti
(Total nitrogen ≥7.1Amino-N ≥4)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.