67447
STEC Millichrome™ plus Agar Base
for bacteria: Escherichia coli (Shiga toxin STEC), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar Base for STEC, Chromogenic Agar Base for STEC Detection, STEC Detection and Identification Agar Base
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
dry heat compatible
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic Mix, 2.6 g/L
Peptone & Yeast extract, 8.0 g/L
Salts, 5.2 g/L
Produttore/marchio commerciale
MilliChrome™
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.0±0.2 (25 °C)
Solubilità
deionized water: 30.8 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria: Escherichia coli (Shiga toxin STEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Disperse slowly 30.8 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly. DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
- Cool in a water bath to 45-50 °C. Swirl or stir gently to homogenize.
- Aseptically rehydrate 1 vial with 10 mL of sterile water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Add 1 vial rehydrated solution to 1L STEC Millichrome™ plus Agar Base cooled at 45-50 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes
- Let it solidify and dry.
Stoccaggio e stabilità
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
- The rehydrated supplement is stable for up to 2 months when stored at 2-8°C
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms