Key Documents
64405
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Sinonimo/i:
(3aR)-3,3a,4,5-Tetrahydro-3a-(2-propenyl)-2H-cyclopenta[b]furan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)