Documenti fondamentali
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Sinonimo/i:
Merrifield resin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado di funzionalizzazione
~1.7 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)