52495
Hexadimethrine bromide
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Sinonimo/i:
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for protein sequence analysis
Saggio
≥94% (AT)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)