43805
Omeprazole 5-carboxylic acid disodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2C17H17N3O5S.2Na/c2*1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h2*4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22);;/q;;2*+1/p-2
TUCNPUIUNPRUHQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)