Key Documents
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
1341205
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
P. eboll.
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may discolor to deep yellow on storage
Altre note
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)