Documenti
34771BC
Millipore
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
Sinonimo/i:
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Codice UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
36 mo.
Confezionamento
bottle of 1.5 mL
Produttore/marchio commerciale
BioControl
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Descrizione generale
For use with specific GDS Application Notes only.
Applicazioni
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Componenti
One bottle, 1.5 mL
Compatibilità
BioControl GDS
Metodo analitico
PCR
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)