Documenti fondamentali
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)