Key Documents
32668
Supelco
Nabam-d4 hexahydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Disodium ethylene-d4-bis(dithiocarbamate) hexahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D4H2N2Na2S4 · 6H2O
Peso molecolare:
368.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(NC([S-])=S)C([2H])([2H])NC([S-])=S
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na.6H2O/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;;;;;;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2/i1D2,2D2;;;;;;;;
JPLBPVJXWHMSLP-KJGMLHTRSA-L
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)