Documenti
294098
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
Phenyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
506893
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39031505
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
191 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzonitrile may be used in the synthesis of organic building blocks such as 2-cyclopentylacetophenone, 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole and 1-phenyl-3,4-dihydro-6,7-methylenedioxyisoquinoline. It may also be used as a solvent in the synthesis of bis(trifluoromethyl)diazomethane.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Selective halogen-lithium exchange reactions of 2-(2'-halophenyl)ethyl halides: synthesis of 4,5-methylenedioxybenzocyclobutene and 1-phenyl-3,4-dihydro-6,7-methylenedioxyisoquinoline
Jakiela DJ, et al
Organic Syntheses, 62, 74-74 (1984)
Generation and cyclization of 5-hexenyllithium: 2-cyclopentylacetophenone
Bailey WF, et al
Organic Syntheses, 81, 121-121 (2005)
Benzonitrile and acetonitrile complexes of ruthenium ammines.
Clarke RE and Ford PC.
Inorganic Chemistry, 9(2), 227-235 (1970)
Bis(trifluoromethyl)diazomethane
Middleton WJ and Gale DM
Organic Syntheses, 50, 6-6 (1970)
Rhodium-catalyzed heterocycloaddition of a diazomalonate and a nitrile: 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole
Tullis JS and Helquist P
Organic Syntheses, 74, 229-229 (1997)