Key Documents
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.36
Beilstein:
2093985
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (AT)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)