Key Documents
18226
Supelco
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H100O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
881.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
viscous liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Risultati analitici
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)