Key Documents
15859
Sigma-Aldrich
Bradykinin triacetate salt
PeptiSelect, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1240.36
Beilstein:
5497442
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
PeptiSelect
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Altre note
General review
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)