11317
Acido metansolfonico
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98.0-102.0% (1 M NaOH, T)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤5 ppm ethyl methansesulfonate (GC)
≤5 ppm isopropyl methanesulfonate (GC)
≤5 ppm methanesulfonyl chloride (GC)
≤5 ppm methyl methanesulfonate (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
167 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Densità
1.475-1.485 g/mL at 20 °C
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Cationi in tracce
Ta: ≤5 ppm
Compatibilità
corresponds for IR spectroscopy
Stringa SMILE
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
372.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
189 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?