Key Documents
09317
Sigma-Aldrich
p-Arsanilic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8AsNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.05
Beilstein:
1102334
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)