05576
Boron trifluoride-ethanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur™, for GC derivatization
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Concentrazione
~10% in ethanol (~1.3 M)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.852 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?