04622
Octyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetic acid octyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
≥98.5% (GC)
Temp. autoaccensione
515 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.14 %
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418-1.421
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
189.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)