Documenti fondamentali
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
Sinonimo/i:
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
About This Item
Formula condensata:
2MgO · Na2CO3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
38-42% (Mg, complexometric)
Forma fisica
powder
Qualità
for sulfur determination in carbon
Impurezze
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
Cationi in tracce
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
forensics and toxicology
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)