34-0015
Wijs (iodine monochloride) solution | Chloroiodide | 7790-99-0 solution
Sinonimo/i:
Iodine monochloride solution, Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C