24-5180
Potassium permanganate solution
5 mM
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
5 mM
1/40 N
Stringa SMILE
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2