13-2620
Hypophosphorous acid solution
SAJ first grade, 30.0-32.0% in H2O
Sinonimo/i:
Phosphinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
30.0-32.0% in H2O
Stringa SMILE
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1