07-6140
Dithizone
JIS special grade, ≥85.0%
Sinonimo/i:
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥85.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3