07-2231
Diclorometano
JIS 300, for residue analysis
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for residue analysis
agenzia
JIS 300
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
0.001-0.005% (2-methyl-2-butene)amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2