11585738910
Roche
DIG-labeled Control DNA
solution, pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Sinonimo/i:
control DNA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DIG-labeled control has a standardized concentration and can be used as a standard for comparison to experimentally generated DIG-labeled probes.
Applicazioni
Qualità
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.