TW-5ML-B
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
MS-273, monoclonal
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2