Documenti fondamentali
SX1244P
Supelco
Acido solforico
for Babcock Milk Test
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution, acid
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116116
Numero indice EU:
231-639-5
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
90.5-92.8%
Forma fisica
liquid
Durata
24 mo. (from manufacture date)
tecniche
Babcock Milk Test: suitable
Colore
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. eboll.
335 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
for Babcock Milk Test
Risultati analitici
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1