ST1689
Anti-FCN2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Ficolin 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCN2(2220)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
Human colon tissue