Key Documents
ST1582
Sigma-Aldrich
Anti-MAOB Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Monoamine Oxidase B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAOB(4129)
Descrizione generale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~70 kDa MOAB protein.
Recognizes the ~70 kDa MOAB protein in human liver and mouse liver tissue.
This Anti-MAOB Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of MAOB.
Immunogeno
Full-length, human MAOB (aa 1-520)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human liver tissue, Mouse liver tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.