RATF29325
MF-Millipore Membrane
pore size 1.2 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Triton-free, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
180 μm
Estraibili (gravimetria)
<2%
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3