Documenti fondamentali
PUMPKIT01
Milli-Q
Pump Connection Kit
Scegli un formato
1 KIT
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39800827018.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39800827018.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Descrizione generale
This water purification accessory is used to connect a pump to the high-flow outlet fitting of 30, 60 and 100 L polyethylene (PE) storage tanks.