Documenti
NE1040
Sigma-Aldrich
Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4)
liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-PHospholipid Transfer Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3-G4, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLTP(5360)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~47 kDa PLTP protein.
Recognizes the ~47 kDa PLTP protein in HeLa cells and human ovarian carcinoma tissue.
This Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PLTP.
Immunogeno
Full-length, recombinant human PLTP (aa 1-422), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
HeLa cells, Human ovarian carcinoma tissue
Altre note
Derbali, H., et al. 2010. Am. J. Pathol.176, 2638.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.