Vai a
MXPPLUS02
Pompa Milliflex® PLUS kit a due teste
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La pompa da vuoto compatta Milliflex Plus semplifica la filtrazione, accelerando le analisi di Controllo della Qualità. Le unità filtranti Milliflex e la pompa da vuoto Milliflex Plus in combinazione formano una soluzione integrata in grado di produrre risultati affidabili e accurati negli ambienti caratterizzati da elevata produttività.
L′igienizzazione è facile per cui richiede un′interruzione del lavoro minima.’ Per aumentare ulteriormente la produttività, è possibile allestire una stazione di lavoro per volumi elevati con un massimo di tre pompe Milliflex PLUS per l′uso da parte di un solo operatore. Le prove dimostrano che 3 pompe Milliflex PLUS sono più veloci di una rampa a 6 posti.
Supporto e assistenza
{HCompany} offre supporto tecnico e una gamma completa di servizi per aiutarvi a risparmiare risorse del Controllo Qualità e facilitare la messa in funzione dell′unità tripla di pompe MilliFlex Plus nei controlli giornalieri di routine. I nostri tecnici di comprovata esperienza saranno lieti di aiutarvi.
Potete anche contattare i rappresentanti di vendita locali.
Application
Birra, Acqua Imbottigliata, Cosmetici, Analisi di Prodotti Farmaceutici, Determinazione della Carica Microbica, Monitoraggio dell'Acqua
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany