Vai a
MXPHEAVHP
Milliflex® PLUS pump head VHP compatible
The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
705,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
705,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
VHPHEADMMMMHEADMM1MXPFHUVHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex®
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MXPHEAVHP04053252552984